Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
242.00 € - 1450.00 €
Spezifikation
Material Polypropylen
RNase-frei Ja
Produktlinie Nunc™
DNase-frei Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 26
Produktcode Marke Bodenform Kapazität (metrisch) Gewindetyp Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bodenform Kapazität (metrisch) Gewindetyp Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10257752
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
374080
Konisch 0.5 ml Innen Freistehend
783.00 €
960 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10320013
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
374081
Konisch 1.0 ml Innen Freistehend
1425.00 €
960 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10544641
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
375353
Konisch 1 ml Außen Freistehend
400.00 €
500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10030711
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
375299
Rund 1 ml Außen Nicht selbststehend N/A N/A N/A
10545601
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
347597
Konisch 1 ml Außen Freistehend
370.00 €
500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10654721
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
377224
Konisch 1.0 ml intern Freistehend
443.00 €
500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10529881
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
366656
Konisch 1 ml intern Freistehend
432.00 €
500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10669071
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
375418
Rund 1.8 ml Außen Freistehend
335.00 €
450 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11311665
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
375418
Rund 1.8 ml Außen Freistehend N/A N/A N/A
10534641
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
340711
Rund 1.8 ml Außen Nicht selbststehend N/A N/A N/A
10080601
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
347627
Rund 1.8 ml Außen Freistehend
271.00 €
450 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11301635
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
347627
Rund 1.8 ml Außen Freistehend N/A N/A N/A
10577391
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
377267
Rund 1.8 ml intern Freistehend
360.00 €
450 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11341675
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
377267
Rund 1.8 ml intern Freistehend
1450.00 €
1800 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10674511
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
368632
Rund 1.8 ml intern Freistehend
360.00 €
450 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10004220
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
363401
Rund 1.8 ml intern Nicht selbststehend
383.00 €
500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10452802
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
351934
Rund 1.8 ml intern Nicht selbststehend
1080.00 €
2500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10070731
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
379189
Rund 3.6 ml intern Freistehend
386.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10789871
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
366524
Rund 3.6 ml intern Nicht selbststehend
375.00 €
400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10173772
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
367997
Rund 3.6 ml Innen Nicht selbststehend
748.00 €
1500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10633452
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
337516
Rund 4.5 ml Außen Freistehend
261.00 €
300 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11381615
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
337516
Rund 4.5 ml Außen Freistehend N/A N/A N/A
10356331
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
347643
Rund 4.5 ml Außen Freistehend
242.00 €
300 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10716922
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
379146
Konisch 4.5 ml intern Freistehend
299.00 €
300 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11361675
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
379146
Konisch 4.5 ml intern Freistehend N/A N/A N/A
10358131
BIOPHARMA
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
363452
Rund 4.5 ml intern Nicht selbststehend
276.00 €
300 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
Merkmale:
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Ja
Nunc™
Ja
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen