Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke: Thermo Scientific™ 337516
174.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
- Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
- Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
- Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
Spezifikation
12.5 mm | |
Mit Schriftfeld | |
Nicht autoklavierbar | |
Rund | |
Außen | |
91 mm | |
Freistehend | |
Ja | |
Steril | |
300/Packung | |
0,152 oz. | |
Schraubverschluss |
Röhrchen für Kryolagerung | |
0.492 in. | |
4.5 ml | |
Polypropylen | |
3.583 Zoll | |
300 | |
Ja | |
Nunc™ | |
Ja | |
Polyethylen | |
Ja | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.