Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Click to view available options
Bodenform:
Konisch
Rund
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Gewindetyp:
Außen
Innen
intern
Modell:
Freistehend
Nicht selbststehend
Packungsgröße:
1200 Stück
1500 Stück
1800 Stück
2500 Stück
300 Stück
400 Stück
450 Stück
500 Stück
960 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
- Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
- Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
- Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 8,8 mm |
| Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
| Beschreibung | Mit Schriftfeld |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.346 Zoll |
| Kapazität (metrisch) | 1.0 ml |
| Bodenform | Konisch |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | Innen |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.909 Zoll |
| Länge (metrisch) | 48,5 mm |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.