Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke: Thermo Scientific™ 347597
206.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
- Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
- Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
- Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
Spezifikation
12.4 mm | |
Freistehend ohne Schreibfeld | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
Außen | |
41 mm | |
Freistehend | |
Ja | |
Steril | |
500/Packung | |
0,03381 oz. | |
Schraubverschluss |
Röhrchen für Kryolagerung | |
0.488 Zoll | |
1 ml | |
Polypropylen | |
1.614 Zoll | |
500 | |
Ja | |
Nunc™ | |
Ja | |
Polyethylen | |
Ja | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
60894129 | Konformitätsbescheinigung | 12/02/2025 | 347597 |
60341530 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 347597 |
60262446 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 347597 |
60386656 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 347597 |
60291305 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 347597 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.