Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Marke: Thermo Scientific™ 363401
255.34 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
- Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
- Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
- Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
Spezifikation
12.5 mm | |
Mit Schriftfeld und Schraubverschluss mit Dichtung | |
1.8 ml | |
Polypropylen | |
1.890 Zoll | |
500 | |
Ja | |
Nunc™ | |
Nein | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja |
Röhrchen für Kryolagerung | |
0.492 in. | |
Rund | |
intern | |
48 mm | |
Nicht selbststehend | |
Ja | |
Steril | |
500/Packung | |
0,0609 oz. | |
Schraubverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
183183 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 363401 |
182035 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | 363401 |
181103 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | 363401 |
167377 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 363401 |
165044 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 363401 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
3Stunden
7Minuten
54Sekunden
38
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.