Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Artikelnummer. 10030711
Click to view available options
Bodenform:
Konisch
Rund
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Gewindetyp:
Außen
Innen
intern
Modell:
Freistehend
Nicht selbststehend
Packungsgröße:
1200 Stück
1500 Stück
1800 Stück
2500 Stück
300 Stück
400 Stück
450 Stück
500 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10030711
Marke: Thermo Scientific™ 375299
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.
  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12.4 mm
Produkttyp Cryogenic Tube
Beschreibung Mit Schriftfeld
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.488 Zoll
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1 ml
Bodenform Rund
Material Polypropylen (Kappe)
Gewindetyp Außen
Länge (angloamerikanisch) 1.181 Zoll
Länge (metrisch) 30 mm
Anzahl pro Packung 500
Modell Nicht selbststehend
RNase-frei Ja
Dampf LN2 (bis -150 °C) Nein
Produktlinie Nunc
Sterilität Steril
Einhandbedienung Nein
Verpackungsmenge 500/Pk.
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (angloamerikanisch) 0,0338 oz.
DNase-frei Ja
Verschlusstyp Screw Cap
Bedruckt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.