Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (10X)
Formuliert für die Trennung von Proteinen in denaturiertem Zustand auf Novex Tris-Glycin-Gelen
Marke:  Invitrogen™ LC26755
178.73 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11569066
  • 302.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10x),500 ml
Benötigt : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser vor der Verwendung erfordert.
Beschreibung
Beschreibung
Tris-Glycin Gele liefern abhängig vom eingesetzten Gel-Prozentsatz reproduzierbare Trennungen einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden.
  • Vorgemischte Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse
  • Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laufpuffer
Novex™ Tris-Glycin-Gele
Novex™
10 X
Flüssigkeit
5 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3040239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC26755
Chargennummer2485835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Chargennummer2485836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Chargennummer2500499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Chargennummer2519694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC26755
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (10X) > 5 l
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.