Learn More
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UF750plus
Flexibler Temperatursensor zur Positionierung in der Kammer oder Ladung.
Marke:  Memmert™ UF750plusH8
Artikelnummer. 17559615
  • 226.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibel in Kammer oder Ladung positioniert
  • Für lokale Temperaturmessung (bis zu 1 zusätzlicher Sensor möglich)
  • Die gemessene Temperatur wird auf dem Display angezeigt, im integrierten Datenspeicher aufgezeichnet und kann über die AtmoCONTROL Software dokumentiert werden
  • Für Memmert Öfen
Spezifikation
Spezifikation
UF750plus Ofen
Temperatursensor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Flexibler Pt100-Temperatursensor für UF750plus > Kann verwendet werden mit: UF750plus