Learn More
Cole-Parmer™ Essentials EDELSTAHL/PTFE-ZANGE
Get a grip on your samples with these Stainless Steel Tongs with PTFE Coated Tips.
Marke:  Cole-Parmer™ Essentials 06443-00
Artikelnummer. 11725764
  • 57.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tips coated with PTFE Stainless steel tongs measures 9 in. long.
  • 3 in. of the tips are coated with PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
Sample handling
Je 1
Mit Rillen
Nickel, Edelstahl
9 in.
PTFE
228,6 mm
Zangen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials EDELSTAHL/PTFE-ZANGE > Länge:228,6mm