Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
Marke:  Fisherbrand™ UF-542
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15709549
  • 123.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.
Spezifikation
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang
Edelstahl
ULT-Tiefkühlschrank
20 (2 Zoll) Boxen
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
679 x 140 x 225 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke > Aufnahmevermögen: 20 (2 in.) Boxen