Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Non-sterile
Contec™ NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
Marque: Contec™ FBC103NK
77.50 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 8,0 eignet sich Contec NeutraKlean ideal für die nach der Wartung erforderliche einfache Reinigung und zur Entfernung von Desinfektionsmittelrückständen und allgemeiner Erde. Die Verwendung eines Tensids/Waschmittels hilft dabei, die Bindung von Partikeln und Schmutz an eine Oberfläche zu brechen und ermöglicht eine einfachere Entfernung.
Das Produkt ist 0,2 μm gefiltert und unter Grad-A-Luftstrom abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C verpackt. Das Produkt ist gebrauchsfertig und entweder als 1 l-Zerstäuberpistole oder als Flasche mit Deckel und als 5 l-Behälter mit Deckel für größere Bereiche erhältlich. Die 1 l-Zerstäuberpistole ist mit einem Beutel in Flasche-Schutzsystem ausgestattet, das verhindert, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird.
Das gefilterte Produkt wird doppelt verpackt geliefert, um die Überführung des Produkts in einen pharmazeutischen Reinraum zu erleichtern. Die linearen Abreißbeutel sind auch mit Handschuhen leicht zu öffnen.
Merkmale & Vorteile
- Der neutrale pH-Wert ermöglicht den Einsatz in allen Bereichen des Reinraums, da die Oberflächen geschont werden
- Gefiltert auf 0,2 Micron mit einem Luftstrom der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Die schaumarme Reinigungsmittelwirkung ist ideal für den Einsatz auf Böden, Wänden und Bänken
- Ein geringer Anteil an Tensiden sorgt für wenige Rückstände, die leicht entfernt werden können
- Die Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
- Zerstäuberpistole und Beutel im Flaschenschutzsystem verhindern, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird
- Die Flaschen können vollständig entleert werden, wodurch Abfall vermieden wird, sodass nicht verwendete Produkte während der Haltbarkeit nicht entsorgt werden müssen
- Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
- Der Behälter mit Deckel eignet sich ideal für größere Bereiche
Spécification
Neutrales Reinigungsmittel mit gereinigtem Wasser | |
6 bis 8 | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Capped Bottle | |
6 x 1 L | |
1 l |
Flüssig | |
Geruchlos | |
Farblos | |
Fluid | |
Limited-use | |
6 x 1 L |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
240502768 | Qualitätsbescheinigung | 25/07/2024 | FBC103NK |
230202331 | Qualitätsbescheinigung | 25/08/2023 | FBC103NK |
231002603 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2024 | FBC103NK |
210901868 | Konformitätsbescheinigung | 10/06/2022 | FBC103NK |
240102652 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | FBC103NK |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
20Stunden
15Minuten
46Sekunden
31
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.