Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien, die speziell für den Gebrauch mit KingFisher™ Flex™ Systemen entwickelt wurden und ideal für die Magnetpartikel-Aufreinigung geeignet sind.
Marke: Thermo Scientific™ 97002524B
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
- Optimieren Sie die Leistung durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher ™ Systeme, die speziell für diese Geräte entwickelt wurden.
- KingFisher Geräte nutzen Einweg-Kunststoffe aus Polypropylen.
- Die Kunststoffe – Spitzenkämme und Mikrotiterplatten – eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal zur Magnetpartikel-Aufreinigung.
- Ihr spezielles Design ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung magnetischer Beads.
Spezifikation
KingFisher 96-Spitzenkamm, mit Barcode | |
KingFisher Apex | |
100/Karton |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2201810 | Konformitätsbescheinigung | 02/02/2022 | 97002524B |
2201310 | Konformitätsbescheinigung | 01/02/2022 | 97002524B |
2200510 | Konformitätsbescheinigung | 01/02/2022 | 97002524B |
2201610 | Konformitätsbescheinigung | 01/02/2022 | 97002524B |
2135210 | Konformitätsbescheinigung | 02/01/2022 | 97002524B |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.