Learn More
Micronova™ NovaClean™ Bodenreiniger
Sparsames Allzweck-Reinigungsmittel
Marke: Micronova™ NC1-5G
419.90 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Micronova NovaClean™ Bodenreiniger ist ein feinfiltrierter und hochreiner Allzweck-Reinraumreiniger, der sich ideal für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie eignet. NovaClean AFX (NC10-G) ist eine aminfreie Formulierung, die besonders für Halbleiteranwendungen geeignet ist.
- Konzentriertes Reiningungsmittel für den Reinraum
- Wirkt effektiv auf den meisten Oberflächen, einschließlich leitfähiger Anwendungen und Halbleiteranwendungen
- Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
- Erzeugt keine statische Ladung und beeinträchtigt die Effizienz von leitfähigen Böden nicht
- Ergibt 60 bis 128 Gallonen Reinigungslösung pro 1 Gallonen-Behälter
- Ohne mobile Ionen
- Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
- Gering ionisch; geringer Natrium- und Kaliumgehalt
- Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
- Biologisch abbaubar
- Freispülend
Spezifikation
Bodenreiniger | |
Unsteril | |
0,1 μm filtriertes gering ionisches Tensid | |
Gefilterter Allzweckreiniger für den Reinraum, Freispülend | |
5 gal. |
NovaClean™ | |
Durchsichtig | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | |
Wischmopp und Eimer oder Tuch und Schwamm | |
18,9 l |