Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Reinigungsmittel, mit gereinigtem Wasser, unsteril
Artikelnummer. p-200055578 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Schraubverschluss
Zerstäuberpistolenflasche
Menge:
2 x 5 L
6 x 1 L
6/Karton
Packungsgröße:
2 Flaschen
6 Flaschen
6 Liter
Artikelnummer. 15932080
Marke: Contec™ FBT103NK
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entwickelt für die Reinigung von Life-Sciences-Reinräumen.
  • Der neutrale pH-Wert ermöglicht den Einsatz in allen Bereichen des Reinraums, da die Oberflächen geschont werden.
  • Gefiltert auf 0.2 Mikrometer mit einem Luftstrom der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
  • Die schaumarme Reinigungsmittelwirkung ist ideal für den Einsatz auf Böden, Wänden und Bänken
  • Ein geringer Anteil an Tensiden sorgt für wenige Rückstände, die leicht entfernt werden können
  • Die Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
  • Zerstäuberpistole und Beutel im Flaschenschutzsystem verhindern, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird
  • Die Flaschen können vollständig entleert werden, wodurch Abfall vermieden wird, sodass nicht verwendete Produkte während der Haltbarkeit nicht entsorgt werden müssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp NeutraKlean Reinigungsmittel
Form Flüssigkeitsspray
pH 6 bis 8
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material Flüssigkeit
Behältertyp Zerstäuberpistolenflasche
Einwegprodukt Begrenzte Nutzung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Menge 6/Karton
Volumen (metrisch) 1 l