Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einteilige Einweg-Tropfpipetten
Thermo Scientific Nalgene Einweg-Tropfpipetten mit ausgezogener Spitze und Ballon für 30 bis 35 Tropfen je ml.
Marke: Thermo Scientific™ 6219-0068
406.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Einweg-Tropfpipetten mit ausgezogener Spitze und Ballon für 30 bis 35 Tropfen je ml.
- Chemisch kompatibel mit den meisten Säuren, Basen und Alkoholen
- Die einteilige Pipette mit Saugball sorgt für eine hervorragende Tropfenbildung
- Sicher und wirtschaftlich für zuverlässige Leistung
- Abgabe von 30 bis 35 Tropfen pro ml durch eine ausgezogene, nicht-benetzbare Spitze
Spezifikation
LDPE | |
100 St./Packung; 1000 St./Karton | |
68mm |
2,7 Zoll | |
1,6 ml | |
Tropfpipette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1313436 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 6219-0068 |
1338580 | Konformitätsbescheinigung | 02/11/2021 | 6219-0068 |
1338469 | Konformitätsbescheinigung | 01/11/2021 | 6219-0068 |
1322535 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2021 | 6219-0068 |
1318181 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2021 | 6219-0068 |