Learn More
Thermo Scientific™ Fluorierte Nalgene™ HDPE-Waschflasche für Lösungsmittel
Beschreibung
Vermeiden Sie die Selbstdispensierung von Flüssigkeiten mit selbstentlüftenden Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierten HDPE-Lösungsmittelflaschen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte bieten eine niedrige Permeabilität und ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen viele organische Lösungsmittel und sind für einen Temperaturbereich von 0 bis 90 °C geeignet. Die Flaschen sind so gestaltet, dass der Inhalt durch das oberen Ende abgegeben wird. Für einfaches Befüllen und zuverlässigen Betrieb sind der Weithalsverschluss und der Schaft in einem Stück geformt. Die Spitze ist so geformt, dass sie einen geraden und präzisen Strahl ermöglicht. Sie kann abgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen. Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert Trennung beim Zusammendrücken der Flasche.
- Steigrohr aus Polypropylen
- Durchscheinende fluorierte Spritzflaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit Verschluss/Steigrohrhalterung aus rotem Polypropylen
- Rote Siebdruck-Beschriftung “Solvent Wash Bottle” auf der Flasche zur einfachen Identifikation und Vermeidung von Verwechslungen
- Niedrige Permeabilität und ausgezeichnete Beständigkeit gegen zahlreiche in der HPLC, TLC und Gaschromatographie verwendete organische Lösungsmittel
- Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 90 °C (32 bis 194 °F)
- Weiter Hals für einfaches Befüllen
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
- Belüftet, um die “Selbstdispensierung” zu verhindern, wenn sie nicht verwendet wird
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Fluorierte Spritzflasche für Lösungen |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 24 |
Anzahl pro Packung | 2 |
Verschlussfarbe | Rot |
Closure Included | Ja |
Graduated | Nein |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7452389010 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 2421-0500 |
7451622010 | Konformitätsbescheinigung | 12/03/2025 | 2421-0500 |
7451315010 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 2421-0500 |
7430568010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 2421-0500 |
7276214010 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2017 | 2421-0500 |
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.