Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastics Packages
Der Applied Biosystems SimpliAmp Thermocycler ist ein einfach zu verwendender, kompakter und genauer Thermocycler, der für die wesentlichen PCR-Arbeitsabläufe in jedem Labor entwickelt wurde.
Marke: Applied Biosystems™ A41192
4335.50 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler is an easy-to use, compact, and accurate thermal cycler designed to fit every lab’s essential PCR workflow. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex temperature control technology enable simple, accurate optimization. And now you can access your SimpliAmp cycler with Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
- Streifen mit acht Röhren mit aufgesetzten gewölbten Kappen, die sich unabhängig voneinander öffnen und schließen lassen, um Kontamination und Verdunstung zu verhindern
- Abgewinkelte Kappen, die eine effiziente Positionierung der Rohrstreifen in Gestellen und Thermocyclerblöcken ermöglichen
- Geätzte A-H-Buchstabenbeschriftung auf jedem Röhrchen, die bei geöffneten oder geschlossenen Verschlüssen sichtbar ist
- Doppelte Endlaschen für korrekte Etikettierung und einfache Handhabung
- Graduierte 20 μl-Messmarkierungen an jedem Röhrchen zur visuellen Volumenkontrolle
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Manuelle Protokolle | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
96-Well, 0,2 ml | |
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
4 °C/s (Block), 3 °C/s (Probe) | |
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) | |
8,5 kg (18,3 lb.) |
• SimpliAmp Thermocycler •1x MicroAmp 8-Röhrchenstreifen mit angehängten, gewölbten Kappen, 0,2 ml (125 Streifen) |
|
GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, Veriti™ Thermocycler, 2720 Thermocycler | |
46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
600 W | |
> 1.000 Protokolle | |
1 package | |
96-Well, 3-Zonen-VeriFlex-Block |