Learn More
Brand™ Selbstklebendes Sterilisationsindikatorband
Enthält thermoaktive Pigmente. BRAND™ Selbstklebendes Klebeband zur Sterilisationsanzeige wird nach dem Autoklavieren braun.
Marke:  Brand™ 61750
12.35 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10480863
  • 17.25 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selbstklebendes Krepppapier mit thermoaktiven Pigmenten. Die weißen Streifen werden nach dem Autoklavieren braun (bei 121 °C nach ca. 20 min oder bei 134 °C nach ca. 5 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 m x 19 mm
50 m
121°bis 134 °C
Ja
19 mm
Nachweis des Abschlusses einer Sterilisation
Bandstreifen
Krepppapier mit thermoaktiven Pigmenten
121° 20 Min., 134° 5 Min.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    22
    Stunden
    19
    Minuten
    22
    Sekunden
    51
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Selbstklebendes Sterilisationsindikatorband > Sterilisationstemperatur: 121 bis 134 °C; Abmessungen (L x B): 50 m x 19 mm