Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marke:  Brady™ 078194
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11791655
  • 373.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
  • Antirutsch-Bodenmarkierungsband
Spezifikation
Spezifikation
ANTISKID TAPE BLACK 300MMX18M
18 m x 300 mm
59.1 ft.
1 Rolle
-40°C bis 70°C
11.81 in.
Dauerhaftes Acryl
Polyester
Rolle mit rutschfestem Klebeband – Schwarz
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
18 m
-40°F to +158°F
0,162 mm
300 mm
Schwarz
Rutschfestes Klebeband
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle > Farbe: schwarz; Abmessungen:18.000 x 300 mm (L x B)