Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle
Laminated Polyester Mounted Anti-Skid (anti-slip) Tape helps to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
Marke: Brady™ 078198
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hausmeisterdienste, Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
- Antirutsch-Bodenmarkierungsband
Spezifikation
BRIGHT ANTI-SLIP TAPE RED 50MMX18M | |
18 m x 50 mm | |
59.1 ft. | |
1 Rolle | |
-40°C bis 70°C | |
1.97 in. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester |
Rolle mit rutschfestem Klebeband – Rot | |
Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung | |
18 m | |
-40°F to +158°F | |
0,162 mm | |
50 mm | |
Rot | |
Rutschfestes Klebeband |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester auf Rolle > Farbe: rot; Abmessungen:18.000 x 50 mm (L x B)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur