Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomisches DNA-Minikit
Keine nachweisbare Kontamination durch Verschleppung von Protein oder Guanidin
Marke: Invitrogen™ K182000
54.39 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das PureLink Genomic DNA Mini Kit ermöglicht ertragreiche und hochreine Extraktionen genomischer DNA (gDNA) aus einer Vielzahl von Probentypen. Verwenden Sie dieses Kit für die Gewinnung genomischer DNA aus Blut, Gewebe, Zellen, Bakterien, Abstrichen und Blutflecken, und nutzen Sie dabei das vertraute Format einer Mikro-Zentrifugensäule mit Kieselgel.
- Flexibler Einsatz — ein Kit kann mit einer Vielzahl von Probentypen und Probenmengen verwendet werden
- Ultrareine gDNA — minimale Kontamination des DNA-Produkts ermöglicht erfolgreiche Folgeanwendungen
- Verbessertes Design — optimiertes Zentrifugensäulen-Design und Pufferformulierung sorgen für eine bessere Ausbeute und Reinheit
- Mehrere Probenquellen, ein Kit — optimierte Komponenten und Protokolle
- Das PureLink Genomic DNA Mini Kit enthält Bestandteile und Protokolle, die eine weitere Verbesserung der gegenwärtig verwendeten und bewährten Zentrifugensäulen-Methoden darstellen
- Die neu konfigurierten Säulen binden und lösen DNA noch effizienter
- Jede Probenquelle verwendet ein spezielles Lyseverfahren und einen optimierten Lysepuffer, der die Wirksamkeit der Proteinase K steigert und eine Proteinkontamination verhindert
- Ein chaotroper Salzpuffer fördert die stabile Bindung der DNA an das Harz der Säule, und leistungsfähige Waschpuffer entfernen alle Protein- und Salzspuren
- DNA wird in einem Puffer mit niedrigem Salzgehalt eluiert, um einen stabilen pH-Wert der DNA bei der Lagerung zu gewährleisten
- Erwarten Sie eine hohe Ausbeute hochreiner gDNA (bestimmt durch A260/A280-Messungen), unabhängig von der Art der Probe, von Bakterien bis hin zu Gewebe, Blut oder kultivierten Zellen
- Die verbesserten PureLink Lyse- und Waschpuffer unterstützen die kontinuierliche Herstellung gereinigter gDNA-Proben mit Absorptionswerten von ∽ 1,9 für A260/A280 und A260/A230
DNA- & RNA-Aufreinigung & -Analyse, DNA-Extraktion, epigenetische Sequenzierung, genomische DNA-Aufreinigung, Methylierungsanalyse durch Sequenzierung, SOLiD™ Next-Generation-Sequenzierung, SOLiD™ Next-Generation-Sequenzierung Probenaufreinigung, Proben- & Bibliotheksvorbereitung für SOLiD™ Next-Generation-Sequenzierung, Sequenzierung, gDNA aus Tiergewebe & -zellen, gDNA aus Bakterien, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 μl–1 ml)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 2,0 ml PureLink™ genomischer Lyse-/Bindungspuffer • 1,8 ml PureLink™ genomischer Verdaupuffer • 2,0 ml PureLink™ genomischer Waschpuffer 1 • 1,5 ml PureLink™ genomischer Waschpuffer 2 • 2,0 ml PureLink™ genomischer Elutionspuffer • 0,4 ml RNase A (20 mg/ml) • 0,2 ml Proteinase K (20 mg/ml) • 10 PureLink™ Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen • 20 PureLink™ Entnahmeröhrchen (2,0 ml) Alle Komponenten bei Raumtemperatur lagern. |
|
Mini | |
Genotypisierung, Quantitative Real-Time PCR (qPCR), Southern Blotting, Sequenzierung, PCR | |
100 µl -1 ml-Blutproben (mittelgroß) | |
Mini-Kit mit genomischer DNA | |
Raumtemperatur |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
Bakterien, Blut, Zellen, Gewebe | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PureLink™ | |
10 Aufreinigungen | |
Genomische DNA |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Genomic DNA Mini Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.