Learn More
N-Formyl-L-Leucin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496387
N-Formyl-L-Leucin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496387
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15496387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33564.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6113-61-7
Summenformel C7H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00055861
InChI-Schlüssel HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Synonym n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9880216
IUPAC-Name (2S)-2-formamido-4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl-L-leucine
Schmelzpunkt 142°C to 145°C
Menge 1 g
Formelmasse 159.18
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog NumberH33564.06,H33564.03
Chargennummer10174380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog NumberH33564.06,H33564.03
Chargennummer10174380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33564.06,H33564.03
Name des Produkts
N-Formyl-L-Leucin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >