Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(Epsilon)-Acetyl-L-Lysin, 99 % Artikelnummer.: 15466219
Thermo Scientific Chemicals N(Epsilon)-Acetyl-L-Lysin, 99 %
Artikelnummer. 15466219
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15466219
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64139.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
N(epsilon)-Acetyl-L-lysine is an R-chain N-acetylated α amino acid used together with other lysine analogues to differentiate and characterized various aminoacylases and regulator 2 (Sir2) enzymes/sirtuins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N(epsilon)-Acetyl-L-Lysin ist eine R-Kette N-acetylierte α Aminosäure, die zusammen mit anderen Lysin-Analoga zur Differenzierung und Charakterisierung verschiedener Aminoacylasen und Regulator 2 (Sir2) Enzyme/Sirtuine verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 692-04-6
Summenformel C8H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00002639
InChI-Schlüssel DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 92832
ChEBI CHEBI:17752
IUPAC-Name (2S)-6-acetamido-2-Aminohexansäure
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(epsilon)-Acetyl-L-lysine
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Farbe Weiß
Synonym n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Menge 5 g
Formelmasse 188.2
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP24L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
ChargennummerQ08K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
ChargennummerW06J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
ChargennummerZ05I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
ChargennummerT18I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N(Epsilon)-Acetyl-L-Lysin, 99 % >