Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(Epsilon)-Acetyl-L-Lysin, 99 %
Beschreibung
N(epsilon)-Acetyl-L-lysine is an R-chain N-acetylated α amino acid used together with other lysine analogues to differentiate and characterized various aminoacylases and regulator 2 (Sir2) enzymes/sirtuins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N(epsilon)-Acetyl-L-Lysin ist eine R-Kette N-acetylierte α Aminosäure, die zusammen mit anderen Lysin-Analoga zur Differenzierung und Charakterisierung verschiedener Aminoacylasen und Regulator 2 (Sir2) Enzyme/Sirtuine verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(epsilon)-Acetyl-L-lysine |
Schmelzpunkt | 250°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Synonym | n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml). |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 188.2 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |