Beschreibung
N-Acetyl-D-alanine may be used with other D-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of D-aminoacylase(s)/amidohydrolase(s). N-acetyl-D-alanine may be used to study aglycon pocket specific binding on vancomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Acetyl-D-Alanin kann zusammen mit anderen D-aminoacylierten Aminosäuren als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von D-Aminoacylase(n)/amidohydrolase(n) verwendet werden. N-Acetyl-D-Alanin kann zur Untersuchung der aglyconspezifischen Bindung an Vancomycin verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-D-alanine |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 131.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U23K026 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | H63450.06,H63450.03 |
T22K026 | Analysenzertifikat | 01/08/2024 | H63450.06,H63450.03 |
M03J014 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | H63450.06,H63450.03 |
N20G031 | Analysenzertifikat | 13/07/2022 | H63450.06,H63450.03 |
N07G011 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | H63450.06,H63450.03 |