Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge X4 Pro Zentrifugenserie
GREENER_CHOICE
Platzsparend und mit hoher Kapazität. Touchscreen der Pro-Serie beschleunigt Programmierung und Verarbeitung. Ideal für Mehrzweckanwendungen, die variable Rotoren, Drehzahlen und Programmierkapazitäten erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 75009500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16370718
  • 8683.20 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
  • Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
  • Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
  • Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
  • Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Fiberlite Rotors for Benchtop Applications
  • Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific General Purpose Pro Centrifuges Series
  • Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific ClickSeal Biocontainment Lids
  • Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Outstanding Capacity Small Footprint
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
    Tage
    275
    Stunden
    0
    Minuten
    14
    Sekunden
    10
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Multifuge X4 Pro Zentrifugenserie > Universal-Zentrifuge, Zentrifuge: Multifuge4VMD pro; Spannung: 208 bis 240