Learn More
Thermo Scientific™ TX-1000 4 x 1000 ml Ausschwingrotor, TX-1000 aerosoldichte ClickSeal Deckel
Verarbeiten Sie 4 l auf der Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem TX-1000 Rotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75007309
593.25 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie 4 l auf der Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem Thermo Scientific™ TX-1000 Rotor. Mit hohen Durchsatzkapazitäten können mehr Röhrchen in weniger Durchläufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleiß. Der Rotor weist eine Thermo Scientific™ Slide Coat™ Oberfläche auf, eine hochentwickelte schmiermittel- und korrosionsbeständige Beschichtung. Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt. Zeitsparend: Es ist nicht erforderlich, die Becher auszutauschen. Platzersparnis: Keine zusätzlichen Becher zu lagern. Kosteneinsparend: Kein Kauf zusätzlicher Becher.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
- Schleudern von bis zu 40 x 50 ml konische Röhrchen, 196 Blutröhrchen oder 24 Mikrotiterplatten.
- Durch die hohe Kapazität können mehr Röhrchen in weniger Durchläufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleiß.
- Die Slide Coat Oberfläche ist eine hochentwickelte schmiermittel- und korrosionsbeständige Beschichtung
- Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplatten-Träger sind separat erhältlich; Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4/Satz): 75-003-610 Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Spezifikation
Becherdeckel | |
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F | |
Aerosoldichte ClickSeal Deckel für TX-1000 Rotor (4 St./Satz) | |
Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien |