Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge X4 Pro Zentrifugenserie
Platzsparend und mit hoher Kapazität. Touchscreen der Pro-Serie beschleunigt Programmierung und Verarbeitung. Ideal für Mehrzweckanwendungen, die variable Rotoren, Drehzahlen und Programmierkapazitäten erfordern.
8532.45 € - 19698.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Mikroprozessor |
---|---|
Produktlinie | Multifuge™ |
Display | Intuitive Benutzeroberfläche mit Vollfarb-Touchscreen |
Antriebssystem | Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient, weniger Abfall |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gekühlt | Spannung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gekühlt | Spannung | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16370718
![]() |
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4 Pro-MD,208 -240 V50/60Hz | No | 208/240 V | IVD-zertifiziert |
8683.20 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16320728
![]() |
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4R Pro-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar | 220 V – 240 V/230 V | IVD-zertifiziert |
13869.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16380728
|
Thermo Scientific™
75009615 |
Thermo Scientific Multifuge X4R Pro-MD, 220V 60Hz | Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar | 220 V | IVD-zertifiziert | N/A | ||||||
16380738
![]() |
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4 Pro, 208-240V 50/60 Hz | No | 208/240 V | General Use Only |
8532.45 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16330748
![]() |
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4R Pro, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz | Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar | 220/240 V | General Use Only |
13668.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16390748
|
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4 Pro-MD220 V-240 V50 Hz/230V60 Hz, TX-1000 Blutröhrchenpaket | No | 208/240 V | IVD-zertifiziert |
14371.50 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16350758
|
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4R Pro 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Zellkulturpaket | Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar | 220/240 V | General Use Only |
19698.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16360758
|
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4 Pro 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-1000 Zellkulturpaket | No | 208/240 V | General Use Only |
14170.50 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16350768
|
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4 Pro, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-750 Zellkulturpaket | No | 208/240 V | General Use Only |
13567.50 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16390768
|
Thermo Scientific™
|
Thermo Scientific Multifuge X4R Pro-MD, 220V-240V 50Hz/230V 60Hz, TX-750 Blutröhrchenpaket | Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar | 220/240 V | IVD-zertifiziert |
19296.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel
Einfache Bedienung und intuitives Design
- Farbiger Touchscreen ermöglicht schnelle Programmierung und Überwachung der Zentrifuge und Speicherung von 100 Programmen
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
- Ausführliche Informationen zum Betrieb sowie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
- Drehzahl, Laufzeit und Temperatur lassen sich über direkte Tastatureingabe sogar während des Laufs einstellen
- Die innovative Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
- Das doppelte Temperaturmanagementsystem zeigt die Lufttemperatur in der Kammer sowie die Probentemperatur an und gewährleistet so eine genaue Kontrolle der Probentemperatur während des Durchlaufs
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
- Der einfache und schnelle Zugriff auf die Rotorkammer gewährleistet eine leichte Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem
- Mit einem Klick verschließbares Biocontainment-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
- Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
- Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
- Kompakte, platzsparende Abmessungen bei Tischgeräten und Standzentrifugen
- Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energieeffizient
- Durch die kompakte Bauweise kann 40 % Energie bei Standardprotokollen wie z. B. der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen eingespart werden
- Programmierbares Ein- und Ausschalten des Zentrifugenkompressors spart Zeit und Energie
Spezifikation
Mikroprozessor | |
Intuitive Benutzeroberfläche mit Vollfarb-Touchscreen | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
Auswahl an neun Beschl.-/zehn Verzög.raten | |
Bis zu 99 h 59 min, 59 s | |
Tischzentrifuge |
Multifuge™ | |
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil | |
Stores up to 100 events and programs | |
Bis zu 100 Programme mit mehrstufiger Programmierung über den Berührungsbildschirm wählbar; mit programmierbaren Pulsoptionen | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1 |