Learn More
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter
Die Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter lassen sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem kombinieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003674
694.52 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11884491
  • 798.98 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradaptern können Sie den Funktionsumfang des BIOLiner Ausschwingrotors erweitern.
Bestellinformationen:
Erhältlich sind sowohl Einzeladapter als auch Flaschen-/Adapterpakete.
  • Fassungsvermögen: 3 l bis 980 ml
  • Maximale Röhrchenabmessungen (Außendurchmesser x Länge): 98 × 124 mm
Im Lieferumfang enthalten:
75-003-692 enthält eine 750 ml-Flasche mit flachem Boden mit allen Rundadaptern für den TX-750 Rundbecher und vier konische 500 ml Corning™ Flaschenadapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
40 x 50 ml
120 mm
4
Konische 50 ml-Flasche
30 mm
Röhrchen, 50 ml, konisch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotorbecheradapter > 50 ml Röhrchen, konisch