Learn More
Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, der Kühlraten von fast genau -1 °C/min erzielt, um Zellen in Röhrchen von 1 bis 5 ml Volumen einzufrieren.
Marke: Thermo Scientific™ 5100-0036
104.00 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Mr. Frosty™ Gefrierbehälter, um Zellen in Röhrchen mit einem Füllgehalt von 1 bis 5 ml einzufrieren. Das anwenderfreundliche System eignet sich für Kühlraten von fast genau -1 °C/Minute, der optimalen Geschwindigkeit für die Konservierung von Zellen. Fasst 12 bis 18 Röhrchen und ein Deckel mit Schraubverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
Polycarbonat-Behälter mit einem blauen Deckel aus Polyethylen hoher Dichte. Grauer Röhrchenhalter aus Polyethylen hoher Dichte, Schaumstoffeinsatz.
- Aufnahme von 12 bis 18 Röhrchen und Profilhöhe von 86 bzw. 151 mm (3-7/16 bis 5-5/16 in.) – spart während des Abkühlens wertvollen Platz im Tiefkühllagergerät
- Der Deckel mit Schraubverschluss schützt die Proben bei einem versehentlichen Umkippen des Behälters.
- Ersetzt unzuverlässige, improvisierte Styroporbehälter
- Anwenderfreundlich — Es werden lediglich 100 % Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät benötigt.
- Kein Kontakt mit dem Alkohol: kein Auslaufen, keine Ablösung von Etiketten und keine Auswirkung auf die handschriftlichen Informationen auf den Kryoröhrchen
Bestellinformationen:
Die Behälter verfügen über einen Verschluss mit einem Durchmesser von 120 mm (4,75 in.)
Im Lieferumfang enthalten:
Erfordert:
Isopropylalkohol und ein mechanisches Tiefkühllagergerät
Spezifikation
151 mm | |
Polycarbonat | |
Durchsichtiger/blauer Deckel | |
12 (3,6 ml-Röhrchen) |
117 mm | |
Gefrierbehälter | |
3,6 mL | |
-1 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7387937010 | Konformitätsbescheinigung | 26/11/2022 | 5100-0036 |
7350311010 | Konformitätsbescheinigung | 26/05/2021 | 5100-0036 |
7338828010 | Konformitätsbescheinigung | 23/07/2020 | 5100-0036 |
7324826010 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2019 | 5100-0036 |
7256357010 | Konformitätsbescheinigung | 10/09/2017 | 5100-0036 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
13Minuten
10Sekunden
31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.