Learn More
Corning™ CoolCell™, purple cell freezing container for 12 v
Ermöglicht eine kontrollierte Einfriergeschwindigkeit mit -1 °C/Minute, wenn ein -80 °C-Tiefkühlgerät verwendet wird.
Marke: Corning™ 432000
149.43 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für 12 1.0 bis 2.0 ml-Standard-Kryoröhrchen
- Radialsymmetrisch für gleichmäßiges Einfrieren der Fläschchen
- Nummerierte Wells für einfache Probenidentifikation
- Abgeschrägter Deckel für sicheres Greifen und leichtes Öffnen
- Nicht absorbierender Schaum
- Zum Entnehmen der Fläschchen das Gerät auf den Kopf stellen
- Violett
Spezifikation
Hohe Zellrückgewinnung, Zellviabilität | |
Schaumstoff | |
Gefrierschachtel | |
1/Packung, 1/Karton |
Violett | |
Rund | |
12 (Standard 1 bis 2 ml Kryofläschchen) | |
0,19 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen