Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C8 Säule, 3 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 7 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 28203-074630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Komfort, Kosteneffizienz und effektiver Schutz.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific™ UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Spezifikation
Analysesäule | |
70 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
TraceGOLD | |
7% | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C8 Säule, 3 μm > 3 mm Innendurchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur