Learn More
Micronova™ Stiele für Werkzeuge/Wischmopps
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfasergriffe
20.25 € - 202.00 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beständig gegen | Common disinfectants and cleaning solutions |
Einwegprodukt | Nein |
Menge | 1 Ea. |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Länge (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15248596
|
Micronova™
STAEH-072WH |
Ausziehbarer Griff | 101.6 bis 182.8 cm | 40 bis 72 Zoll |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15208616
|
Micronova™
STAEH-237BL |
Ausziehbarer Griff | 172.7 to 602 cm | 68 to 237 in. | N/A | ||||||
15288606
|
Micronova™
STAEH-101WH |
Ausziehbarer Griff | 101.6 bis 256.5 cm | 40 bis 101 Zoll |
161.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15298606
|
Micronova™
STAEH-183WH |
Werkzeug- oder Moppgriff | 172.7 bis 464.8 cm | 68 bis 183 Zoll |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15613216
|
Micronova™
STAEH-036WH |
Ausziehbarer Griff | 46 bis 91 cm | 18 bis 36 Zoll |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15237436
|
Micronova™
STAH-12WH |
Fester Griff | 30.4 cm | 12 in. |
20.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15218616
|
Micronova™
STAH-24WH |
Fester Griff | 60.9 cm | 24 in. |
21.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15288616
|
Micronova™
STAH-36WH |
Fester Griff | 91 cm | 36 in. |
25.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15298616
|
Micronova™
STAH-48WH |
Fester Griff | 122 cm | 48 in. |
30.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15208626
|
Micronova™
STAH-60WH |
Fester Griff | 152.4 cm | 60 Zoll |
33.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
Die Micronova ACME-Gewindestiele bestehen aus leichter, kunststoffbeschichteter Glasfaser und sind in ausziehbarer Ausführung oder mit verschiedenen festen Längen erhältlich. Die ACME Connect Gewindeenden werden direkt an den Kunststoffadaptern (QP-Serie) befestigt oder können mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern an Quick Disconnect Moppköpfen (QD-Serie) befestigt werden.
- Leichte, kunststoffbeschichtete Glasfaserstiele
- ACME Connect Gewindeanschluss
- Mit fester Länge oder ausziehbar
- Feste Längen von 12 bis 60 in. (30 cm bis 1,5 m)
- Ausziehbar auf Längen von 36 in. bis 11,5 ft. (90 cm bis 3,5 m)
- Das ACME Connect Gewindeende wird direkt am Kunststoff-Adapter (QP-Serie) befestigt
- Anschluss an Moppköpfe (QD-Serie) mit SSA-2 ACME-Gewindeadaptern
- Autoklavierbar
Spezifikation
Unsteril | |
Common disinfectants and cleaning solutions | |
1 Ea. | |
Wischlappen | |
ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance | |
Glasfaser, Kunststoff |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen | |
Yes |