Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, ACS Reagenz
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Red |
Schmelzpunkt | 178.0°C to 182.0°C |
Namenshinweis | Pure |
Klarheit | Passes Test |
Strukturformel | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H |
Beilstein | 16, 329 |
Merck Index | 15, 6192 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 269.3 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465521 | Analysenzertifikat | 19/08/2024 | 423970250,423971000,423970100 |
A0457373 | Analysenzertifikat | 23/02/2024 | 423970250,423971000,423970100 |
A0456771 | Analysenzertifikat | 03/10/2023 | 423970250,423971000,423970100 |
A0401444 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 423970250,423971000,423970100 |
A0438125 | Analysenzertifikat | 27/01/2022 | 423970250,423971000,423970100 |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl Red