Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, rein, Indikator
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Red |
Schmelzpunkt | 178.0°C to 182.0°C |
Strukturformel | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 269.3 |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Extinktion | 650 min. (430nm, in buffer) |
Visuelles Übergangsintervall | from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469287 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 264445000,264440250,264441000 |
A0462352 | Analysenzertifikat | 09/05/2024 | 264445000,264440250,264441000 |
A0461150 | Analysenzertifikat | 19/03/2024 | 264445000,264440250,264441000 |
A0457653 | Analysenzertifikat | 23/02/2024 | 264445000,264440250,264441000 |
A0451508 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 264445000,264440250,264441000 |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl Red