Beschreibung
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3Methyl red is used as a pH indicator. It is red in pH less than 4.4 and yellow in pH over 6.2. It is used to study its degradation using Fenton's reagent. In microbiology, it is used to identify bacteria producing stable acids by mechanisms of mixed acid fermentation of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl Red |
Schmelzpunkt | 179°C to 182°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Beilstein | 750102 |
Löslichkeitsinformationen | Practically insoluble in water. Soluble in alcohol,acetic acidSoluble in ethanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 269.3 |
Güte | ACS |
Farbe | Kastanienbraun bis rot |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Kristallin |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L035 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 036682.22,036682.14 |
Z16K034 | Analysenzertifikat | 17/12/2024 | 036682.22,036682.14 |
R20K017 | Analysenzertifikat | 24/05/2024 | 036682.22,036682.14 |
Z04J020 | Analysenzertifikat | 15/12/2023 | 036682.22,036682.14 |
S09J053 | Analysenzertifikat | 16/06/2023 | 036682.22,036682.14,036682 |