Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME2C NT Ölfreie Membran-Vakuumpumpe
Diese Vakuumpumpen eignen sich hervorragend für viele Laboranwendungen, bei denen Flüssigkeiten gefördert werden müssen, wie beispielsweise die Vakuumfiltration sowie die Festphasenextraktion oder die Entgasung und Verdunstung flüchtiger Lösungsmittel.
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20730100
1426.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein Betrieb bei Endvakuum entspricht der Lautstärke eines leisen Gesprächs.
- Endvakuum: 52 Torr (70 mbar)
- Luftstromkapazität: 38 lpm (1.4 cfm).
- Die ME2C NT Vakuumpumpe verfügt über Strömungswege aus Werkstoffen mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, wie beispielsweise Köpfe und Membranen aus PTFE.
- VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen verhindern das bei Drehschieberpumpen übliche Beschlagen sowie die Handhabung und die Entsorgung von kontaminiertem Öl.
- Die üblichen Wartungsintervalle betragen zwischen 10,000 und 15,000 Stunden.
Spezifikation
52 Torr (70 mbar) | |
1,8 A | |
1500/1800 rpm | |
230 V, 50/60 Hz | |
ME 2C NT | |
CEE | |
22.4 lb. | |
104°F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
24.3 cm | |
21.1 cm | |
IP 40 | |
50 °F | |
1 | |
230 V |
0.18 hp | |
Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung | |
CE | |
ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil | |
45 dBA | |
-10 bis 60 °C | |
10.2 kg | |
40°C | |
38 l/min (1.4 cfm) | |
7.7 Zoll | |
9.5 Zoll | |
8,3 in. | |
Chemie-Membranpumpe | |
1 | |
Vakuumöfen, Filtrationen und Verteiler mit mehreren Anschlüssen | |
1,1 bar | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller