Learn More
Fisherbrand™ Vakuumpumpe mit UK-, US- und Schuko-Kabel
Artikelnummer. 12911151 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Pumpentyp:
Vakuumpumpe
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Pumpentyp unitSize
12911151 Vakuumpumpe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12911151
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Die Fisherbrand™ Vakuumpumpe bietet einen leisen Betrieb mit sehr geringer Vibration und ist für allgemeine Laboranwendungen konzipiert, die nur ungefähre Vakuumwerte oder mäßigen Druck erfordern.
  • Kompakte Filtrationspumpe mit kleiner Stellfläche
  • Wirtschaftlich in Preis und Gebrauch
  • Leise im Betrieb und ölfrei
  • Geringes Gewicht und leicht tragbar
  • DN 6/8 Schlauchdüse für Vakuumfiltration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Vakuum 100 mbar
Elektrische Anforderungen 90/260 V, 50/60 Hz mit Schuko UK- und US-Kabeln
Abmessungen (L x B x H) 14.4 x 12.7 x 19.6 cm (5.6 x 5 x 7.7 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 2.3 kg
Zur Verwendung mit Schuko-, UK- und US-Vakuumkabel
Pumpentyp Vakuumpumpe
Luftverdrängung 15 l/min
Anwendungen Aspiration
Maximaler Druck 2.5 bar