Learn More
asecos™ Universal Sorbents Rolle
Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien
Marke: asecos™ 11314
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Grün | |
Universal Sorbent Roll | |
90 m | |
400.00 mm | |
15 kg |
Heavy-duty Cloth | |
295.28 ft. | |
15.75 in. | |
33.07 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Universal Sorbents Rolle > Length: 90 m, Width: 40 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur