Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME2C NT Ölfreie Membran-Vakuumpumpe
Diese Vakuumpumpen eignen sich hervorragend für viele Laboranwendungen, bei denen Flüssigkeiten gefördert werden müssen, wie beispielsweise die Vakuumfiltration sowie die Festphasenextraktion oder die Entgasung und Verdunstung flüchtiger Lösungsmittel.
1780.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 52 Torr (70 mbar) |
---|---|
PS | 0.18 hp |
Enthält | Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung |
Motordrehzahl | 1500/1800 rpm |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11828571
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20730100 |
230 V, 50/60 Hz | CEE |
1780.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ein Betrieb bei Endvakuum entspricht der Lautstärke eines leisen Gesprächs.
- Endvakuum: 52 Torr (70 mbar)
- Luftstromkapazität: 38 lpm (1.4 cfm).
- Die ME2C NT Vakuumpumpe verfügt über Strömungswege aus Werkstoffen mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit, wie beispielsweise Köpfe und Membranen aus PTFE.
- VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen verhindern das bei Drehschieberpumpen übliche Beschlagen sowie die Handhabung und die Entsorgung von kontaminiertem Öl.
- Die üblichen Wartungsintervalle betragen zwischen 10,000 und 15,000 Stunden.
Spezifikation
52 Torr (70 mbar) | |
Einphasiger Motor, Ein-/Ausschalter, Kabel mit Stecker, Bedienungsanleitung | |
CE | |
ME 2C NT | |
-10 bis 60 °C | |
10.2 kg | |
40°C | |
38 l/min (1.4 cfm) | |
19.8 cm | |
24.3 cm | |
21.1 cm | |
IP 40 | |
50 °F | |
1 | |
Je 1 |
0.18 hp | |
1500/1800 rpm | |
ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil | |
45 dBA | |
22.4 lb. | |
104°F | |
10 °C | |
7.7 Zoll | |
9.5 Zoll | |
8,3 in. | |
Chemie-Membranpumpe | |
1 | |
Vakuumöfen, Filtrationen und Verteiler mit mehreren Anschlüssen | |
1,1 bar |