Learn More
OHAUS Mat, Sticky, 22 x 18 cm
Endeavor 5000 Light Duty Shaker Accessory
Marke:  OHAUS 30770939
71.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17941282
  • 79.98 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 22 x 18 cm
shaker, orbital, digital, endeavor, mat, sticky
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mat
Microbiology, Molecular Biology, ELISA Assays, Cell Cultures, Immunoassays, Protein Studies, Bacterial and Yeast Cultures, Staining/Destaining, Blotting Techniques, DNA Studies, Solubility Studies, Environmental and Food Sciences, Chemistry, General Mixing
Name des Produkts
OHAUS Mat, Sticky, 22 x 18 cm > Product Type: Mat