Learn More
Macherey-Nagel™ 811071 DC-Platten RP-18 w/uv254, 0,25 mm, 20x20 mm VE=25 Stck.
Für die Verwendung in HPTLC entwickelt. Macherey-Nagel™ RP-18 W/UV254 HPTLC-Glasplatten haben eine Schicht modifizierter Nano-Silika mit einem Fluoreszenzindikator für kurzwelliges UV (254 nm). Mit Wasser benetzbar, säurebeständig und bei pH 2–10 stabil.
Marke: Macherey-Nagel™ 811071
439.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Verwendung in HPTLC entwickelt.Macherey-Nagel™ RP-18 W/UV254 HPTLC-Glasplatten besitzen eine Schicht modifizierter Nanokilika mit einem Fluoreszenzindikator für kurzwellige UV-Strahlung (254 nm).Mit Wasser benetzbar, säurebeständig und bei pH–Werten zwischen 2 und 10 stabil.
RP-18 W/UV254 Glasplatten verfügen über Oktadecyl-modifizierte Silikaschichten mit einem Fluoreszenzindikator für die Hochleistungschromatographie (HPTLC). Sie können in normalen Phasen- oder Umkehrphasen-Trennmodi mit Eluenten aus wasserfreien Lösungsmitteln bis hin zu Mischungen mit hohen Wasserkonzentrationen verwendet werden. Die relative Polarität des Eluenten bestimmt die Polarität der Schicht.
- Säurebeständiges Produkt mit blassblauer Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf hellblauem Hintergrund
- Polaritätsreihenfolge: Silika > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
- Empfohlene Anwendung: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nukleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate)
- Stabil bei pH 2 bis 10; Kohlenstoffgehalt 14 %
Spezifikation
Kieselgel 60 | |
2 bis 10 μm | |
25/Packung | |
UV254 | |
0.75 ml/g | |
500 m2/g | |
200 x 200 mm |
Kieselgel mit Otadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation | |
60 Å | |
Glasplatten | |
HPTLC | |
Kieselgel mit Otadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation | |
0.25 mm |