Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke: Jenway™ 10090-75
194.67 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
- Deutlich verkürzte Antwortzeiten
- Weit größere Reproduzierbarkeit
- Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
BNC/8-polig Mini-DIN | |
Abgedichtete Kombination mit Glühlampenende und Schutzabdeckung | |
Standardmessungen für Lösungen allgemein, Feldmessungen oder in der Ausbildung | |
Epoxid | |
0 bis +60 °C |
12 mm | |
12 x 120 mm (Durchm. x L) | |
120 mm | |
0 bis 14 | |
Jenway pH-Messgeräte, 3505, 3510, 3520 und 370 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31