Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke: Jenway™ 99960-41
173.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
- Deutlich verkürzte Antwortzeiten
- Weit größere Reproduzierbarkeit
- Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Life Science wieder befüllbare Kombination mit kugelförmigem Endstück | |
Messung von Proben in Teströhrchen und Eppendorf Gefäßen | |
Glas | |
0 °C bis 80 °C |
6 mm | |
6 Durchmesser x 150 mm | |
150 mm | |
0 bis 14 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
46Stunden
16Minuten
45Sekunden
26 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
16Stunden
16Minuten
45Sekunden
26