Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke: Jenway™ 68006-37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
- Deutlich verkürzte Antwortzeiten
- Weit größere Reproduzierbarkeit
- Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
2 mm-Stopfen | |
Nachfüllbare Referenz mit kugelförmigem Endstück | |
Im Labor mit kolloidalen Suspensionen, Proben, die Iodide enthalten, Proben mit hohem Feststoffgehalt, viskose Lösungen und Proben, die Proteine enthalten | |
Glas |
12 mm | |
12 x 120 mm (Durchm. x L) | |
120 mm | |
0 °C bis 50 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ pH-Elektrode > Electrode type: refillable reference with bulb end; Connector: 2mm plug; For in lab with colloidal suspensions, samples containing iodides, samples that are high in solids, viscous solutions and samples containing proteins
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur