Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
90 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Anschlusstypen:
2 mm-Stopfen
BNC-Anschluss
BNC/8-polig Mini-DIN
S7
Wasserdichter 3150/3205-Anschluss
Durchmesser (metrisch):
4,5 mm
6 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxid
Glas
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
- Deutlich verkürzte Antwortzeiten
- Weit größere Reproduzierbarkeit
- Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Specifications
Specifications
| Anschlusstypen | S7 |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Typ | Abgedichtete Kombination mit Glühlampenende und Schutzabdeckung |
| Abmessungen (L x B x H) | 12 x 120 mm (Durchm. x L) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standardmessungen für Lösungen allgemein, Feldmessungen oder in der Ausbildung |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis +60 °C |