Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenschlauch aus platingehärtetem Silikon, auf Spule
Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen.Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
Marke: Masterflex™ 96403-15
2072.95 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aufgespulte Pumpenschläuche mit gleichmäßigen Längen auf praktischen, handhabbaren Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerraum benötigen als die entsprechende Anzahl einzelner Schlauchrollen.- Gewährleistet, dass Sie immer ausreichend Schläuche zur Hand haben
- Etwas größere Klarheit
- Von Pharma- und Biotechnologiebranche bevorzugt
- Weniger potentielle auslaugbare Substanzen
- USP-Klasse VI
- FDA-konform
Spezifikation
4.8 mm | |
122 m | |
-50 °C | |
15 | |
3/16 in. | |
660 mm Hg | |
Pumpenschlauch |
Platinbehandeltes Silikon | |
Pharmazie und Biotechnologie | |
Je 1 | |
1,7 bis 1000 ml/min | |
40 psi | |
230°C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13