Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDK Agarosebeads bieten eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung von rekombinanten Proteinen mit DYKDDDK-Tag.
Marke:  Thermo Scientific™ A36798
1486.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15883521
  • 1662.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose provides a fast, convenient method for purification and immunoprecipitation (IP) of DYKDDDDK-tagged proteins from in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to a magnetite-embedded agarose core particle.
  • Thermo Scientific Pierce magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose bietet eine schnelle und bequeme Methode zur Aufreinigung und Immunpräzipitation (IP) von DYKDDDDK-markierten Proteinen von In-vitro-Proteinexpressionssystemen, Bakterien, Hefen und Säugetierzellen. . Die Aminosäuresequenz DYKDDDDK, allgemein bekannt als “FLAG”, wird von einem monoklonalen Rattenantikörper mit hoher Affinität (Klon L5) erkannt, der kovalent an einen Magnetit-eingebetteten Agarose-Kernpartikel gebunden ist.
  • Zur Proteinaufreinigung wird die magnetische Agarose einer Probe hinzugefügt, die DYKDDDDK-markierte(s) Protein(e) mit dem Tag entweder am N- oder C-Terminus enthält. Erfasste Proteine werden dann magnetisch vom Überstand getrennt und unspezifisch gebundene Proteine können durch Waschen entfernt werden, bevor gebundene DYKDDDK-markierte Proteine mit Elutionspuffer dissoziiert werden. Die magnetische Agarose wird mit einem Magnetständer oder einem Instrument wie dem KingFisher Flex Magnetpartikelprozessor aus der Lösung entfernt. Automatisierte Geräte sind besonders für Aufreinigungsvorgänge mit höherem Durchsatz und das Screening von Aufreinigungsbedingungen nützlich.
    • Spezifisch — Einzigartige Basis-Beads und hochspezifische Antikörper minimieren die Bindung außerhalb des Zieles (geringe unspezifische Bindung)
    • Hochrein — Optimiertes Binden-Waschen-Eluieren-Protokoll ermöglicht hohe Reinheit
    • Hohe Ausbeute — Spezielle Antikörperkonjugationsmethode ermöglicht eine hohe Ausbeute
    • Schnell—das gesamte Aufreinigungsprotokoll dauert in der Regel weniger als 40 Minuten
    • Ökonomisch - Aufreinigungsprotokoll ermöglicht mehrmalige Wiederverwendung
    • Vielseitig — Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. KingFisher Instrumente)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce™
20 mL
Flüssig
Nasseis
Magnetic Agarose
Magnetische Agarose
5 ml abgesetzte Beads. 20 ml werden als 25%ige Suspension in PBS mit 0,02 % Natriumazid geliefert.
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Monoklonaler Anti-DYKDDDDK-Antikörper
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI399898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA36798
ChargennummerZG399860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog NumberA36798
ChargennummerZF399859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberA36798
ChargennummerZC387751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog NumberA36798
ChargennummerZC379077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberA36798
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ magnetische Anti-DYKDDDDK-Agarose > 20 ml einer 25%igen Suspension in PBS mit 0,1 % Tween-20 und 0,02 % Natriumazid