Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 06435-26
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11896753
  • 337.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
  • Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
  • Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
  • FDA-konform
  • geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
  • Cremefarben, undurchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PharmaPure
Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
26
8.8 m
Undurchsichtig, beige
660 mm
Pumpenschlauch
6.4 mm
7.6 m
-51 °C
0.01 bis 4 l/min
Niedrig
40 psi
132 °C
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche > PharmaPure ; Durchmesser:6,4mm; Größe:I/P 26