Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™
Umwandlung von Leitungswasser sowohl zu Typ 1 Wasser gemäß ASTM mit dem kompakten, All-in-One Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem.
Brand: Thermo Scientific™ 50129888
Description
Mit dem kompakten Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem können Sie aus Leitungswasser sowohl Typ 1 Wasser gemäß ASTM als auch Typ 2 Wasser herstellen – alles in einem Gerät.. Das Komplettsystem erzeugt 3 bzw. 6 Liter Reinstwasser pro Stunde. Das Smart2Pure 3 und 6 verfügt über einen integrierten 6 l-Tank zum Speichern von Typ 2 Wasser. Beim Smart2Pure 12 können Sie ganz nach Ihren individuellen Kapazitätsanforderungen zwischen einem 30- oder 60 l-Tank wählen. Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit für einen kontrollierten Fluss und neigbares Display für optimale Ablesbarkeit. Das System kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden.
Starke Leistung- Je nach Anforderungen sind 3, 6 oder 12 l/h verfügbar
- Zum zügigen Austausch kann die Wasseraufbereitung durch individuelle Kartuschen mit Aquastop schnell angeschlossen werden.
- Module 1 - Kombination aus Vorbehandlung und Umkehrosmosemembran Module 2 - Polierkartusche enthält hochwertiges Reinstharz für konsistente Reinheit und lange Lebensdauer der Kartusche
- Benutzerfreundlich
- Einfache Wasserabgabe durch steuerbare Fließgeschwindigkeiten Das Display kann für optimale Lesebedingungen geneigt werden Optionale UV-Lampe und optionaler Ultrafilter (UF) zur individuellen Anpassung von Reinstwasser
- Auf dem Labortisch Wandanbringung
- Hergestellt aus pigmentfreiem Material Konischer Auslass an der Unterseite ermöglicht die vollständige Entleerung sowie die effiziente Reinigung und Desinfektion
- Große Öffnung zur einfachen und effektiven manuellen Reinigung Steriler Entlüftungsfilter/Tanküberlauf schützt gegen Kontaminierung durch Mikroorganismen Optionaler CO-2 Absorber verhindert den Anstieg des TOC-Werts durch aufgenommenes CO2
- Polyethylen-Tank ist lichtundurchlässig Rezirkulationspumpe schützt Reinstwasser vor Bakterienwachstum bei Stillstand und hält die Leitfähigkeit niedrig Optionale, Platz sparende Wandanbringung Konischer Auslass an der Unterseite ermöglicht die vollständige Entleerung sowie die effiziente Reinigung und Desinfektion
Specifications
99% | |
<0,01 KBE/ml | |
No | |
1 l/min | |
No | |
No | |
Wasseraufbereitungssystem | |
RO-/Vorbehandlungskartusche, eine Reinstwasserkartusche, steriler 0.2 µm-Filter, Druckregler | |
1 bis 6 bar | |
12 l/h bei 10 °C | |
3L/hr . | |
545mm | |
22kg | |
100 bis 240 V |
Typ 1: 0.055μS/cm ; Typ 2: 0,067 bis 0.1μS/cm | |
3/4 in. NPT | |
funktions | |
Typ 1 und 2 | |
Typ 1: 18,2 Mohm.cm bei 25 °C; Typ 2: 10 bis 15 Mohm.cm bei 25 °C | |
5 bis 10 ppb | |
1 bis 6 bar | |
Smart2Pure 12 Standard | |
<1 | |
0.06kW | |
305mm | |
400mm | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.